Learn More
Abnova™ BBP Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00083941-P01.25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16135563
  • 561.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH29486.1
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
44.88
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 μg
WGAVATSAGGEESLKCEDLKVGQYICKDPKINDATQEPVNCTNYTAHVSCFPAPNITCKDSSGNETHFTGNEVGFFKPISCRNVNGYSYKVAVALSLFLGWLGADRFYLGYPALGLLKFCTVGFCGIGSLIDFILISMQIVGPSDGSSYIIDYYGTRLTRLSITNETFRKTQLYP
BBP
TM2D1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
83941
BBP (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TM2D1
Human
Recombinant
Solution