Learn More
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410857
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Bathophenanthrolindisulfonsäure-Dinatriumsalsalzhydrat wird als kolorimetrisches Reagenz zum Nachweis von Eisen verwendet. Es wird häufig für die Bestimmung wässriger Eisen verwendet, ohne dass Lösungsmittel für die Extraktion verwendet werden. Es wird als Vorläufer bei der Herstellung von anionischem Europium(III) disulfoniertem Bathophenanthrolin-Tris(Dibenzoylmethanat)-Komplex und Ruthenium-II-Tris (Bathophenanthrolindisulfonat) verwendet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der katalytischen Oxidation von 2-Hexanol, da es es zu einem wasserlöslichen Komplex mit Palladium macht.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52746-49-3
Summenformel C24H14N2Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 536.48
MDL-Nummer MFCD00149310
InChI-Schlüssel PCNDSIWXTYFWIA-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
PubChem CID 54669730
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC2=C1C=CC1=C2N=CC=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Dinatrium;4-[7-(4-Sulfonatophenyl)-1,10-Phenanthrolin-4-yl]Benzylsulfonat;Hydrat
Formelmasse 536.48 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%