Learn More
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalsalz Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Used as a stain for proteins in polyacrylamide gels; for determination of iron and copper; and uric acid by automated proceduresBathocuproin sulfonate disodium salt hydrate is a mixture of isomers suitable for the determination of iron and copper. It is also used as a stain for proteins in polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Färbemittel für Proteine in Polyacrylamidgelen verwendet; zur Bestimmung von Eisen, Kupfer und Harnsäure durch automatisierte Verfahren. Bathocuproumin-Sulfonatdinatriumsalzhydrat ist eine Mischung aus Isomeren, die für die Bestimmung von Eisen und Kupfer geeignet ist. Wird auch als Färbemittel für Proteine in Polyacrylamidgelen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Schwefelsäure, Natriummetall, Kaliummetall und Calciumcarbid.
Wird als Färbemittel für Proteine in Polyacrylamidgelen verwendet; zur Bestimmung von Eisen, Kupfer und Harnsäure durch automatisierte Verfahren. Bathocuproumin-Sulfonatdinatriumsalzhydrat ist eine Mischung aus Isomeren, die für die Bestimmung von Eisen und Kupfer geeignet ist. Wird auch als Färbemittel für Proteine in Polyacrylamidgelen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Schwefelsäure, Natriummetall, Kaliummetall und Calciumcarbid.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bathocuproin sulfonate disodium salt hydrate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 9033637 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
IUPAC-Name | Dinatrium-2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin-3,8-disulfonat |
Formelmasse | 564.55 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97% |