Learn More
JULABO™ Badflüssigkeit Thermal HL60
Ideal für alle Temperieranwendungen und einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Viskosität und Wärmeübertragung von Thermal-Badflüssigkeiten sind speziell auf jede JULABO Temperiereinheit abgestimmt.
Marke:  JULABO™ 8940140
874.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15402705
  • 943.00 CHF / 10 Liter
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • JULABO Thermal Badflüssigkeiten sind sorgfältig ausgesucht und optimiert für maximale Leistung mit JULABO-Geräten
  • Niedrige Viskosität
  • Hohe Stabilität
  • Minimaler Geruch
  • Gute Wärmeleitfähigkeit
  • Große Temperaturbereiche
  • Mit Ablaufhahn
Spezifikation
Spezifikation
10 l
PRESTO™ A30, PRESTO™ A45, PRESTO™ A45t, PRESTO™ A80, PRESTO™ A80t, PRESTO™ A85, PRESTO™ A85t, PRESTO™ W40, PRESTO™ W50, PRESTO™ W50t, PRESTO™ W80, PRESTO™ W80t, PRESTO™ W85, PRESTO™ W85t, PRESTO™ W91, PRESTO™ W91tt, PRESTO™ W91x, PRESTO™ W92, PRESTO™ W92tt, PRESTO™ W92ttx, PRESTO™ W92x
-60°bis +250 °C
5,66 (kinematisch bei 20 °C in mm²/s)