Learn More
asecos™ Sockelblende
asecos Sockelblende mit Justiervorrichtung (Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet)
118.00 CHF - 132.00 CHF
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) | 536 mm |
---|---|
Farbe | Anthrazitgrau (RAL 7016) |
Material | FP-Platte |
Produkttyp | Fußverkleidung |
Außenhöhe (metrisch) | 88mm |
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15337433
|
asecos™
31004 |
486 mm |
118.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15317433
|
asecos™
31010 |
786 mm |
132.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sockelblende
- Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016
- für Modell(e): Q15, Q30
- für Hochschränke Korpusbreite 600 cm
- Abmessungen außen: B x T x H (mm) 486 x 536 x 88
- mit Justiervorrichtung
Spezifikation
536 mm | |
FP-Platte | |
88mm |
Anthrazitgrau (RAL 7016) | |
Fußverkleidung | |
Melaminharz, laminiert |