Learn More
MP Biomedicals™ Basalmedium Eagle (modifiziert), mit Hanks' Salzen und L-Glutamin, ohne Natriumkarbonat
Das Basalmedium Eagle (modifiziert) mit Hanks' Salzen und L-Glutamin ohne Natriumkarbonat ist eines der am häufigsten verwendeten synthetischen Basalmedien zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen.
Marke:  MP Biomedicals™ 091003122
Artikelnummer. 11440195
  • 44.40 CHF / 10 Liter
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Basalmedium Eagle (BME) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
  • Dieses Medium ist das Ergebnis zahlreicher Studien aus den späten 1950er Jahren, in denen die Nährstoffanforderungen und andere für das Wachstum von Zellen in Kultur wesentliche Komponenten analysiert wurden.
  • Üblicherweise wurde BME in Studien zur Messung des Wachstumsverhaltens normaler (WI-38) und transformierter (HeLa) Zellen in der Monolayer Kultur verwendet.
  • BME kann bei geeigneter Ergänzung für eine Vielzahl von Zelllinien verwendet werden.
  • Es hat einen pH-Wert von 6,5 ± 0,5 (ohne Natriumhydrogencarbonat), 7,3 ± 0,5 (eingestellt mit Natriumhydrogencarbonat).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Bakterienzellkultur, Säugetierzellkultur
42,5 g des Mediums in einem Liter destilliertem oder entionisiertem Wasser auflösen. Gut mischen und unter häufigem Schütteln erhitzen. Eine Minute kochen lassen. 15 Minuten lang in einem Autoklav bei 121 °C (15 lb. psi) dispensieren und sterilisieren. Auf 45 bis 50 °C abkühlen und ggf. 5 bis 10 % steriles defibriniertes Schaf- oder Kaninchenblut hinzufügen.
Polypepton 10,0, Biotryptase 10,0, Herzpepton 3,0, Maisstärke 1,0, Natriumchlorid 5,0, Agar 13,5, endgültiger pH-Wert 7,3 ± 0,2
6,5 bis 7,3 ±0,5
10 l
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.