Learn More
Cytiva BAS Phosphorspeicherfolien
Mit Phosphorfolien können Sie latente Bilder erfassen, die durch ionisierende Strahlung entstehen. Cytiva™ BAS Phosphor-Speicherfolien senden bei laserinduzierter Stimulation proportional zur Menge der Radioaktivität in der Probe Licht aus.
Marke: Cytiva 28-9564-80
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Benötigt nur etwa ein Zehntel der Belichtungszeit herkömmlicher Autoradiographiefilme.
- Zehn- bis hundertmal empfindlicher als Film, je nach Isotop und Probentyp.
- Der breite lineare Dynamikbereich (fünf Größenordnungen) ermöglicht die Quantifizierung und Visualisierung sowohl schwacher als auch starker Signale in einer einzigen Belichtung.
- Durch die Verwendung von Bildschirmen sind keine Chemikalien, Dunkelkammer oder andere Spezialbehandlungen notwendig.
- Jeder Schritt kann unter normalen Lichtverhältnissen und bei Raumtemperatur am Labortisch durchgeführt werden.
- Ergebnisse werden mit einem bildgebenden System mit Speicherfolie auf Phosphorbasis (z. B. Typhoon, Storm oder PhosphorImager) digitalisiert und mit der Software ImageQuant quantifiziert.
Spezifikation
Je 1 | |
BAS Phosphor-Speicherfolien |