Learn More
Invitrogen™ Barriere-Spitzen (Filter), Größe 1000 μl
Aerosolfilter verhindert Kreuzkontamination von Proben In zehn Gestellen mit je 96 Spitzen.
Marke: Invitrogen™ AM12665TS
Additional Details : Gewicht : 2.58500kg
Beschreibung
- Ambion Barriere-Spitzen verhindern eine Kreuzkontamination von Proben durch Aerosolfilter.
- Frei von RNase und DNase und eignen sich ideal für den Umgang mit RNA, PCR-Anwendungen und für die Arbeit mit Radioisotopen oder toxischen Chemikalien
- Zehn Gestelle mit je 96 Spitzen im Lieferumfang enthalten.
- Spitzen sind kompatibel mit Pipettierern von Eppendorf, Finnpipette, Oxford Benchmate, Pipetman und anderen Herstellern.
- Jede Spitzencharge wird strengen Tests auf RNase-Kontamination unterzogen und ist als Nuklease-frei zertifiziert
Spezifikation
1000 µl | |
Steril | |
Barrierespitze | |
Raumtemperatur | |
Invitrogen™ |
Gefiltert | |
Gestell | |
Umfasst 10 Gestelle mit je 96 Spitzen. Bei Raumtemperatur lagern. |
|
Universelle Passform |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.