Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Reinwasseraufbereitungssystem mit Installation
Kompaktes Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Wassersystem zur Umwandlung von Leitungswasser in Typ-1- als auch Typ-2-Wasser gemäß ASTM. Je nach Bedarf stehen Ihnen Kapazitäten von 3 oder 6 l/h zur Verfügung. Der Smart2Pure 3 und 6 verfügt über einen integrierten Tank (6 l) zum Aufbewahren des Typ-2-Wassers. Der Smart2Pure 12 ist wahlweise mit einem 30- oder einem 60-l-Tank für eine anpassbare Lagerkapazität verfügbar.
Marke: Thermo Scientific™ 50129885INS
Beschreibung
Auf Dauer wirtschaftlich:
Anwenderfreundlich:
Intelligenter integrierter 6 L-Tank für Smart2Pure 3 und 6:
Smart2Pure12 verfügt wahlweise über einen Tank mit 30 oder 60 L:
Optionaler Hand-Dispenser:
Spezifikation
99 % | |
<0,01 KBE/ml | |
3/4 in. NPT | |
Konus | |
Typ 1 | |
Typ 1: 18,2 Mohm.cm bei 25 °C; Typ 2: 10 bis 15 Mohm.cm bei 25 °C | |
1 bis 5 ppb | |
Interner 6 L-Tank mit Belüftungsfilter, RO/Vorbehandlungskartusche, Reinst-Polierkartusche, steriler 0,2 μm-Filter, Druckregler und UV-Lampe. | |
1 bis 6 bar | |
6 l/h bei 10 °C | |
6 l/h | |
400 mm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Typ 1: 0,055 mu;S/cm | |
0,005 EU/ml | |
No | |
0,6 l/min | |
No | |
Nein | |
1 bis 6 bar | |
Smart2Pure 6 UV/UF | |
lt;1 | |
0,06 kW | |
545 mm | |
22 kg | |
100/240 V |