Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI
Sichere und praktische Speicherung von Reinwasser mit dem Barnstead LabTower EDI Wasseraufbereitungssystem mit integriertem 100 l-Tank.
Marke:  Thermo Scientific™ 50132396
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11397001
  • 27436.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sichere und praktische Speicherung von Reinwasser mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI Wasseraufbereitungssystem mit integriertem 100 l-Tank. Das System kombiniert Wasseraufbereitung mit EDI-Technologie und Speicherung in einem. Typ 1 Wasser kann direkt aus dem System entnommen werden, während Typ 2 Wasser aus dem Tank entnommen werden kann – ideal geeignet für Laborgeräte. Dieses mobile, frei stehende System nimmt keinen Platz auf dem Labortisch weg und kann mit Laufrollen mühelos an einen anderen Platz gefahren werden.
Zwei Systeme in einem:
  • Einzigartige Systeme mit Vorbehandlung und Reinstwasseraufbereitung zur Herstellung von Wasser von Typ 1 und Typ 2.
  • Typ 2 Wasser wird im integrierten 100 l-Reinwassertank gespeichert.
  • Das Wasseraufbereitungssystem sitzt auf dem Tank, wodurch wertvoller Laborplatz gespart wird.
Sofort einsatzbereit:
  • Der Lieferumfang umfasst einen Druckschalter für die Speisewasserzufuhr, alle Filter und Kartuschen sowie einen Sterilfilter.
Zwei Arten der Wasserentnahme:
  • Reinstwasserentnahme über den Dispenser mit Sterilfilter direkt am System. Die Wasserqualität wird direkt vor dem Abgabepunkt gemessen.
  • Wasser vom Typ 2 kann aus dem Tank entnommen werden und ist ideal geeignet für Laborgeräte wie z. B. Autoklaven.
Leistungsstarke Wasseraufbereitung für Ihre Anwendungen:
  • Hochleistungsfähiges Umkehrosmose-Modul kombiniert mit einem EDI-Modul und einer Reinstwasserkartusche.
  • Auswahl zwischen zwei Systemen mit einer Kapazität von 15 oder 30 Litern pro Stunde.
Kompakt, elegant, mobil:
  • Freistehendes System nimmt keinen Platz auf dem Labortisch weg.
  • Das System kann mit Laufrollen mühelos an einen anderen Platz gefahren werden.
Sicherer Betrieb:
  • Mikroprozessorsteuerung ermöglicht einen automatischen Betrieb.
  • Fortlaufende Überwachung aller wichtigen Parameter.
  • Eine Rezirkulationspumpe schützt das gereinigte Wasser vor Bakterienbefall bei Stillstand.
GLP-konforme Dokumentation:
  • Eine Echtzeituhr und ein per Code geschütztes Betriebssystem verhindern unbefugte Änderungen an den Systemeinstellungen.
  • Eine RS-232-Schnittstelle mit einstellbarem Sendeintervall ermöglicht eine sichere Datenübertragung aller Messwerte, Fehlermeldungen, Datum- und Uhrzeitangaben an einen PC oder Protokolldrucker.
  • Die digitale Mikroprozessorsteuerung überwacht das System und speichert die Fehlermeldungen der letzten vier Wochen automatisch.
  • Die USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation kann ein- oder ausgeschaltet werden.
  • Integrierter 100 l-Tank aus Polyethylen zur sicheren Speicherung von Wasser von Typ 2.
  • Automatische Rezirkulation des Tankwassers über eine spezielle Reinigungskartusche sorgt für stets frisch zur Verfügung stehendes Wasser.
Typ 2 Wasser nach Bedarf:
  • Praktischer Auslass am Reinwassertank.
  • Die wirksame Reinigung und Desinfektion werden durch den konischen Boden optimiert, der eine vollständige Tankentleerung ermöglicht.
  • Integrierter Tank für die Speicherung von 100 Litern gereinigtem Wasser.
  • Ein steriler Belüftungsfilter und Tanküberlauf verhindern eine interne Verkeimung durch die Umgebungsluft.
  • Optionaler CO2-Absorbierer verhindert CO2-Adsorption in das Wasser, was den TOC-Wert erhöhen würde.
  • Gut ablesbare Anzeige des Tankfüllstands an der LabTower Kontrolleinheit.
  • Der Anwender kann das im Tank gespeicherte Volumen über die Kontrolleinheit individuell anpassen.
Optionaler Handspender
  • Höhere Flexibilität durch einen zusätzlichen Hand-Dispenser mit 3 m-Zuleitung (Artikelnr. 50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
99%
LabTower EDI 15L/hr . mit integriertem Tank 100L
3/4 in. NPT
funktions
Typ 1 und 2
Nein
Wasseraufbereitungssystem
2 bis 6 bar
15 l/h bei 30 °C
450 mm
580 mm
90/240 V 50/60 Hz
50/60 Hz
Typ 1: 0.055μS/cm ; Typ 2: 0,067 bis 0.1μS/cm
< 1CFU/mL
Ja
1,5 l/min
Typ 1: 18,2 Mohm.cm bei 25 °C; Typ 2: 10 bis 15 Mohm.cm bei 25 °C
1 bis 5 ppb
1 bis 6 bar
<1
0,25 kW
1500 mm
58 kg
90/240 V