Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Schlauchnippel-Kartuschen
Reinigung von bis zu 75 l/h Wasser mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Schlauchnippel-Kartuschen für Routineaufgaben im Labor einschließlich Vorbehandlung.
Marke: Thermo Scientific™ D8950
Beschreibung
Mit den kostengünstigen Thermo Scientific™ Barnstead™ Schlauchnippel-Kartuschen reinigen Sie Wasservolumen von bis zu 75 l/h. Diese Kartuschen sind ideal für Anwendungen wie Enthärtung, Entionisierung und Entfernung organischer Stoffe und Chlor geeignet und können mit dem einfachen, wandmontiertem Kartuschenhalter verwendet werden. Diese Kartuschen sind für drucklose Anwendungen konzipiert und enthalten an jedem Ende 3/8 in.-Schlauch-Anschlüsse. Der Farbindikator zeigt an, wenn das Harz in bestimmten Kartuschen verbraucht ist. Die Kartuschen werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt. Das System kann individuell angepasst werden und ist eine ideale Option für Routineaufgaben im Labor.
- Ideal für Applikationen mit kleinen Volumina
- Verwendet dieselben Harze überragender Qualität wie die B-Pure Kartuschen
- Kartuschen werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt
- Mit 3/8 in.-Schlauch-Anschlüssen an jedem Ende
- D8822, D8950 und D8951 Kartuschen enthalten einen spitz zulaufenden, geraden Nippel für 3/8 ID-Schläuche.
- Der Farbindikator zeigt an, wenn das Harz in bestimmten Kartuschen verbraucht ist
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Nunc, C8, MaxiSorp , 350uL | |
1100 Körner | |
Bis zu 75 l/h | |
Farbanzeige |
Barnstead Wasseraufbereitungssystem | |
Kassette mit Schlauchtülle | |
Zweibett-Ionenaustausch mit starkem Kationenaustausch | |
Zweibett-Ionenaustausch mit starkem Kationenaustausch |