Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus UltraPure Reinstwasseraufbereitungssystem, mit Installation
Fisher Scientific - Gleichzeitiges Dispensieren von Reinstwasser vom Typ 1 mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus System von bis zu drei Dispensern.
Marke:  Thermo Scientific™ 50136146INS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16430841
  • 15625.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Fisher Scientific – Gleichzeitiges Dispensieren aus bis zu drei Dispensern von Reinstwasser vom Typ 1 mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus System.
Alle GenPure Systeme erfüllen die Vorgaben der internationalen Normen ASTM (Typ I), ISO 3696 (Gütegrad 1), ASTM D1193 und CLSI-CLRW.
xCAD (Extended Control and Dispenser, erweiterte Steuerung und Dispenser):
  • Das System erlaubt mehr Flexibilität bei der Abgabe von Reinstwasser mit einem Aktionsradius von 32″ (80 cm).
  • Der ergonomische Dispenser-Arm sorgt für genaue Volumendosierung auf Knopfdruck.
  • Der flexible Dispenser bietet mehrere Positionen und kann gedreht, höhenverstellt und zu Ihrem Gefäß hin ausgezogen werden.
  • Das einzigartige Design erlaubt den mühelosen Zugriff auf alle Elemente der Systemsteuerung.
Gleichzeitige Abgabe aus bis zu drei Dispensern:
  • Jedes System wird mit einem einzelnen xCAD Plus Fern-Dispenser geliefert.
  • Für mehr Flexibilität können ein oder zwei weitere xCAD Plus Dispenser hinzugefügt werden.
Integrierte Speisewasserüberwachung:
  • Eine zusätzliche Messzelle überwacht die Leitfähigkeit des Speisewassers.
  • Sollte die Qualität des Speisewassers unter den eingestellten Wert fallen, wird ohne Verzögerung eine Fehlermeldung angezeigt.
Online-TOC-Messungen mit Überwachung der UV-Intensität (nur bei Systemen mit optionaler TOC-Überwachung verfügbar):
  • TOC-Überwachung in Echtzeit ermöglicht die kontinuierliche Messung organischer Substanzen im Wasser.
  • Die fortlaufende Überwachung der UV-Intensität beseitigt das Risiko von falschen TOC-Werten aufgrund einer verringerten UV-Intensität.
  • Reicht die Intensität der UV-Lampe zur genauen TOC-Messung nicht mehr aus, warnt eine Fehlermeldung den Anwender.
UV-Fotooxidation 185/254 nm:
  • Ein leistungsstarkes UV-Gerät reduziert zuverlässig den Anteil von Mikroorganismen und ihren Metaboliten.
  • UV-Oxidation reduziert auch organische Verbindungen im Wasser auf sehr niedrige Konzentrationen.
Erkennung von Undichtigkeiten:
  • Wenn interne Undichtigkeiten erkannt werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Sofort einsatzbereit:
  • Druckschalter für Speisewasser, Wandhalterung, UV-Lampe, Reinstwasserkartusche, steriler Filter – alle Komponenten unter einer Bestellnummer.
Messung von Leitfähigkeit/spezifischem Widerstand:
  • Die Leitfähigkeitsmesszellen werden vor jeder Messung über einen integrierten Referenzwiderstand genau mit Zellkonstanten von 0,01 cm-1 kalibriert.
  • Die Temperaturmessungen werden mit einem Platin-Chip-Sensor mit einer Genauigkeit von ± 0,1 °C durchgeführt.
Schneller Kartuschenwechsel:
  • Die Aquastop Schnellkupplung ermöglicht auch während des Betriebs einen sekundenschnellen Kartuschenwechsel.
Exakte Dosierung:
  • Elektronische Dosierung für vollautomatische Volumenkontrolle von 0,01 bis 65 l mit < 2 % Genauigkeit.
GLP-konforme Dokumentation:
  • Eine Echtzeituhr und ein per Code geschütztes Betriebssystem verhindern unbefugte Änderungen an den Systemeinstellungen.
  • Eine RS-232-Schnittstelle mit einstellbarem Sendeintervall ermöglicht eine sichere Datenübertragung aller Messwerte, Fehlermeldungen sowie Datums- und Uhrzeitangaben an einen PC oder einen Protokolldrucker.
  • Die digitale Mikroprozessorsteuerung überwacht das System und speichert die Fehlermeldungen der letzten vier Wochen automatisch.
  • Die USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Garantie: 1 Jahr auf alle Ersatzteile und Arbeitszeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,055 µS/cm
lt;0,1 CFU/ml
3/4 in.
Bis zu 2 l/min
1 bis 5 ppb
0,1 bis 6 bar
0,1 kW
14,6 in.
24 in.
13 in.
90/240 V 50/60 Hz
50/60 Hz
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (Tischversion)
< 0,001 EU/ml
Integriert
18,2 Mohm.cm bei 25 °C
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (Tischversion)
lt;1
2 °C° bis 35 °C°
372 mm
615 mm
330 mm
90/240 V