Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien für klassische Destillationsanlagen
Erhalten Sie mit Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien wie z. B. UV-Lampen und Luftfiltern die Leistung Ihrer Thermo Scientific™ Barnstead™ klassischen Destillationsanlage.
Marke:  Thermo Scientific™ H3120
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14835731
  • 432.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erhalten Sie die Leistung Ihrer Destillationsanlage mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien für klassische Destillationsanlagen inklusive UV-Lampe und Thermo Scientific™ Ventgard™ Filterelement (dem Verbrauchsmaterialteil der Ventgard Filtereinheit). Verhindern Sie mit dem Ventgard Luftfilter, dass Luft über die Belüftung des Kondensators in den Tank eindringt, und schützen Sie gespeichertes Wasser vor Schwebstoffen in der Luft, organischen Stoffen und CO2.
Erhalten Sie die Leistung Ihrer Destillationsanlage mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien für klassische Destillationsanlagen inklusive UV-Lampe und Thermo Scientific™ Ventgard™ Filterelement (dem Verbrauchsmaterialteil der Ventgard Filtereinheit). Verhindern Sie mit dem Ventgard Luftfilter, dass Luft über die Belüftung des Kondensators in den Tank eindringt, und schützen Sie gespeichertes Wasser vor Schwebstoffen in der Luft, organischen Stoffen und CO2. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Filter Ersatz für H3111
Barnstead Classic Destillationsanlagen
Ersatzfilter für H311
Schützt das aufbewahrte Wasser vor Schwebstoffen und organischen Stoffen aus der Luft