Learn More
Bariumtitanoxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Ferroelektrische Keramiken, Einkristalle, Speichergeräte, dielektrische Verstärker
37.55 CHF - 205.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12047-27-7 |
---|---|
Summenformel | BaO3Ti |
Molekulargewicht (g/mol) | 233.19 |
MDL-Nummer | MFCD00003447 |
InChI-Schlüssel | WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Barium titanate |
IUPAC-Name | Barium(2+) Oxotitanbis(olat) |
SMILES | [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11331719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012348.18 |
50 g |
37.55 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11351719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012348.36 |
500 g |
67.50 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11341719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012348.A3 |
2 kg |
205.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Barium titanium oxide is a dielectric ceramic used for capacitors. It is a piezoelectric material for microphones and other transducers. Finds applications in nonlinear optics and photorefractive applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12047-27-7 | |
233.19 | |
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N | |
Barium(2+) Oxotitanbis(olat) |
BaO3Ti | |
MFCD00003447 | |
Barium titanate | |
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O |
Spezifikation
Barium titanium oxide | |
12047-27-7 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00003447 | |
Barium titanate | |
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N | |
Barium(2+) Oxotitanbis(olat) | |
233.19 | |
Geruchsneutral |
1620°C | |
Pulver | |
BaO3Ti | |
14,1000 | |
Insoluble in water, alkalies; Slightly soluble in dilute acids; Soluble in concentrated acids | |
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O | |
233.19 | |
99% | |
5.85 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H302-H332
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 234-975-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only