Learn More
Bariumtetracyanoplatinat(II) Tetrahydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358268
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-32-3
MDL-Nummer MFCD00014183
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium tetracyanoplatinate(II) tetrahydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Dichte 3.05 g/mL
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,991
Formelmasse 508.56 (436.50 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion™
Physikalische Form Pulver