Learn More
Bariumstandard, 1000 mg/l in 2 % HNO3, (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11969452 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
250 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Includes
NIST-konformes rückführbares Analysezertifikat gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ba1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-39-3, 7732-18-5, 7732-18-5
Summenformel Ba
Molekulargewicht (g/mol) 137.33
MDL-Nummer MFCD00134031
InChI-Schlüssel DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC-Name Barium
SMILES [Ba]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Menge 125 ml
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Typ Certified Reference Material
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungsmittel oder Matrix 2 % HNO3
Zur Verwendung mit (Anwendung) AA, ICP
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLBA2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLBA2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLBA1-2X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P364-Und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch