Learn More
Barium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11430380
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10022-31-8, 7732-18-5
Molekulargewicht (g/mol) 261.34
InChI-Schlüssel IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24798
IUPAC-Name Barium(2+)-Dinitrat
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium
Menge 500 mL
Farbe Farblos
Summenformel BaN2O6
MDL-Nummer MFCD00003442
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0 %; Bariumnitrat:0,19%; Wasser:94,81%
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig