Learn More
Bariumnitrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, auf Basis von ≥99 %, ≥52% Ba, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673260
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
6 x 500 g
25 kg
puriss. p.a., ACS Reagent,≥ 99 %, ≥ 52 % Ba
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10022-31-8
Summenformel BaN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 261.34
MDL-Nummer MFCD00003442
InChI-Schlüssel IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bariumnitrat, Nitrobarit, Salpetersäure, Bariumsalz, Bariumdinitrat, Nitrato barico Spanisch, Nitrat de baryum französisch, Bariumnitrat BaNO32, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
IUPAC-Name Barium(2+);Dinitrat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumnitrat
Namenshinweis ACS-Reagenz
Menge 5 kg
Strukturformel Ba(NO3)2
UN-Nummer 1446
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Formelmasse 261.34 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Puriss. p.a.