Learn More
Bariumnitrat, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bariumnitrat |
Schmelzpunkt | 592 °C |
Farbe | Farblos |
Menge | 100 g |
Strukturformel | Ba(NO3)2 |
UN-Nummer | UN1446 |
Formelmasse | 261.34 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Güte | ACS-Reagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |