Learn More
Bariumhydroxid-Oktahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440643
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Alfa Aesar Bariumhydroxid-Octahydrat, 97 %, Menge:500g, CAS:12230-71-6, Schmelzpunkt:70 °C, Molekularformel:BaH18O10, Molekulargewicht:315,461, Prozent Reinheit:97%
Barium hydroxide octahydrate has been used in the centromeric heterochromatin banding technnique and to synthesize BaTiO3. The form Barium hydroxide was reported to catalyze the rate of β elimination of phosphoserine residues. It is also used as a general purpose additive for lubricants and greases, sugar fabrication, manufacturing soaps, fat saponification and chemical synthesis of other barium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bariumhydroxid-Oktahydrat wurde in der zentromeren Heterochromatin-Banding-Technologie und zur Synthese von BaTiO3 verwendet. Es wurde berichtet, dass die Form Bariumhydroxid die Rate der β Beseitigung von Phosphoserin-Rückständen zu katalysieren. Es wird auch als Universalzusatz für Schmierstoffe und Fette, für die Zuckerherstellung, Herstellung von Seifen, zur Fettverseifung und chemische Synthese anderer Bariumverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (72 mg/ml bei 20 °C), Methanol, Ethanol (schwer) und Wasser (56 mg/ml bei 15 °C). Unlöslich in Aceton (praktisch)
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12230-71-6
Summenformel BaH18O10
Molekulargewicht (g/mol) 315.46
MDL-Nummer MFCD00149152
InChI-Schlüssel ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium hydroxide octahydrate
Schmelzpunkt 78°C
Menge 2500 g
Strukturformel Ba(OH)2·8H2O
UN-Nummer UN3262
Merck Index 14,977
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (72mg/ml at 20°C),methanol,ethanol (slightly),and water (56mg/ml at 15°C). Insoluble in acetone (practically)
IUPAC-Name Barium(2+)-Oktahydrat-Dihydroxid
Formelmasse 315.48 (171.36 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 2.18
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium hydroxide octahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium hydroxide octahydrate