Learn More
Barium Diphenylamin-4-Sulfonat, für Redox-Titration, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15644100
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Für Redox-Titration
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6211-24-1
Summenformel C24H20BaN2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 633.88
MDL-Nummer MFCD00007497
InChI-Schlüssel IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumdiphenylamin-4-Sulfonat, Bariumdiphenylaminsulfonat, Benzensulfonsäure, 4-Phenylamino-, Bariumsalz 2:1, Barium-bis-4-Anilinbenzensulfonat, N-Phenylsufanilsäure-Barium, Diphenylamin-4-Sulfonsäure-Bariumsalz, N-Phenylsufanilsäure, Bariumsalz, 4-Anilinobenzensulfonat; Barium 2+, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
PubChem CID 80342
SMILES [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumdiphenylamin-4-Sulfonat
Farbe Beige bis weiß
Menge 5 g
Strukturformel (C12H10NO3S)2Ba
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3795146
IUPAC-Name 4-Anilinobenzensulfonat; Barium (2+)
Formelmasse 633.88 mol
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Glasflasche
Aussehen Pulver