Learn More
Bariumchlorid-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.05 M BaCl2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15645190
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Für 1 l Standardlösung, 0.05 M BaCl2 (0.1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-37-2, 100-56-1, 7732-18-5
Summenformel BaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 208.23
MDL-Nummer MFCD00003445
InChI-Schlüssel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumchlorid, Bariumdichlorid, Bariumchloridlösung, Bariumchlorid, wasserfrei, Bariumchlorid, ultratrocken, Dichlorbarium, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
IUPAC-Name Barium(2+);dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumchlorid-Konzentrat
Namenshinweis Für 1 l Standardlösung, 0.05 M BaCl2 (0.1 N)
CAS Min. % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS Max. % <90.0000%, <20.0000%
Physikalische Form Konzentrat
Menge 6 x 1 ea.
Strukturformel BaCl2
Formelmasse 208.23
Verpackung Ampulle
Dichte 1.000 g/cm3