Learn More
Bariumchlorid-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.05 M BaCl2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bariumchlorid-Konzentrat |
Menge | 1 St. |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 208.23 mol |