Learn More
Bariumchlorid, 10 % (Gew./Vol.) wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495020
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-37-2
Summenformel BaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 208.23
MDL-Nummer MFCD00003445
InChI-Schlüssel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
IUPAC-Name Barium(2+);dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium chloride
Farbe Farblos
Konzentration 10% w/v aq. soln.
Formelmasse 208.25
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride, 10% w/v aqueous solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium chloride