Learn More
Bariumchlorid, 0.1 N normierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313687
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-37-2
Summenformel BaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 208.23
MDL-Nummer MFCD00003445
InChI-Schlüssel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
IUPAC-Name Barium(2+);dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium chloride
Farbe Farblos
Namenshinweis Standardized Solution
Konzentration 0.1N
Formelmasse 208.25
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig