Learn More
Bariumbromid-Dihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463137
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-28-8
Summenformel BaBr2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 333.17
MDL-Nummer MFCD00149153
InChI-Schlüssel HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name barium(2+) dihydrate dibromide
SMILES O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium bromide dihydrate
Menge 100 g
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,968
Formelmasse 333.17 (297.15 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%