Learn More
Thermo Scientific™ Barasertib, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 468091000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Barasertib | |
3-[[7-[3-[Ethyl(2-hydroxyethyl)amino]propoxy]-4-Chinazolinyl]amino]-N-(3-Fluorophenyl)-1 H-Pyrazol-5-acetamid; AZD1152-HQPA | |
C26 H30 F N7 O3 | |
Fest | |
95% |
722544-51-6 | |
100 mg | |
507,57 | |
Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Barasertib
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Barasertib