Learn More
Balzers chrome layer etching solution, Fluka™
Balzers chrome layer etching solution
Marke: Honeywell-Fluka 74727-200L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Balzers chrome layer etching solution | |
16774-21-3, 64-19-7, 7732-18-5 | |
Synthesis | |
Acidic |
Hellgelb | |
100°C (1.013 hPa) | |
Metallfass | |
200 L |