Learn More
Thermo Scientific™ Balance Plate for Pierce™ 96-Well Filter Spin Plates
Ausgleichsplatte für Pierce™ 96-Well-Filter-Zentrifugationsplatten
Marke: Thermo Scientific™ 45205
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Dieses Thermo Scientific Plattenzubehör besteht aus Sammel- und Zentrifugenausgleichsplatten zur Affinitätsreinigung und Entsalzung von Harzprodukten mit Thermo Scientific Pierce 96-Well-Filter-Zentrifugationsplatten.Ähnliche Produkte
Sammelplatten (Polypropylen) für Pierce™ 96-Well-Filter-Zentrifugationslatten
Spezifikation
Ausgleichsplatte | |
Ja | |
Pierce™ |
96-Well-Platte | |
96-Well-Platte |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.