Learn More
WAAGE Explorer EX125M 120g/0,01mg geeicht .
Für anspruchsvolles, professionelles Wiegen konzipiert. Explorer™ Semimikrowaagen eignen sich optimal für Labor- und Forschungsanwendungen.
Marke: Ohaus 30139516
Beschreibung
Explorer™ Semimikro- WaagenModell EX125M
• Intelligente Leistung für Anwendungen, die extreme Genauigkeit erfordern
• Die intuitive SmarText™ 2.0 Software sorgt für ein hochmodernes Anwendererlebnis
• Geniale Auslegung zur Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit
• Vollfarbige Touchscreenanzeige
• Pfannendurchmesser 80 mm
• Abmessungen 230 x 640 x 467 mm (B x H x T)
• Kapazität 120 g x 0.01 mg Messbarkeit
Spezifikation
AutoCal™ - Automatisch | |
Elektronische Waage, EX125M | |
0,010000 mg | |
0,100000 mg | |
EX125M | |
8.000 s | |
15,50 in. | |
9,10 in. | |
13,80 in. | |
15,50 in. | |
3,14 in. |
RS232 (inbegriffen)USB (inbegriffen)USB HostEthernet (als Zubehör erhältlich) | |
Vollfarbiger 5,7 in VGA, Touchscreen | |
Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Spanisch (MX) | |
9 mg | |
0,015000 mg | |
393,00 x 230,00 x 350,000 mm | |
393,00 mm | |
230,00 mm | |
350,000 mm | |
393,00 mm | |
80 mm |