Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ SAX-Extraktionsscheibe für quaternäre Amine
Maximieren von Kapazität, Adsorption und SPE-Geschwindigkeit. Avantor BAKERBOND SAX-Extraktionsscheiben für quaternäre Amine sind weder Kartuschen noch Membranen und ein hervorragendes SPE-Hilfsmittel für Umweltproben. Sie kombinieren ein dünnes Bett aus BAKERBOND Sorbens mit einer speziellen laminaren Konfiguration zum Testen von Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser, Feststoffabfällen oder Prozessphasen.
Marke: Avantor™ 8058-06
Beschreibung
- Vormontiert mit starrem Träger und Leitblech zur Maximierung der laminaren Strömung, zur Filtration, zum Schutz vor Verstopfungen und zur Maximierung von Kapazität, Adsorption und Geschwindigkeit
- Erfordert nur wenig Laborgeräte, Einrichtungszeit und Montage
- Minimiert die Auswirkungen extrahierbarer Verbindungen
- Widersteht Verstopfungen und gewährleistet hohe Durchsatzraten
- Reduziert SPE-Laufzeiten
Spezifikation
EPA-Verfahren 552.1, Haloessigsäuren und Dalapon | |
SAX-Extraktionsscheibe für quaternäre Amine | |
50 mm |
Erweiterte Extraktionsstation (8095 -06) | |
20/Pckg. |
Sicherheit und Handhabung
- Diisopropyl ether
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Diisopropyl ether