Learn More
Gibco™ Bacto™ Casitone
Ein pankreatischer enzymatischer Verdau tierischen Ursprungs (AO) von Casein.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
---|---|
Form | Pulver |
Produkttyp | Trockenkulturmedien |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herstellung von rekombinanten Proteinen auf Escherichia-coli-Basis |
Produktlinie | Bacto™ |
Beschreibung
Während dieses Supplement ein Nährstoffprofil auf Basis von Casein liefert, führt der spezifische enzymatische Verdau für dieses Produkt zu einem besonders hohen Gehalt an Aminosäuren und Peptiden unterschiedlicher Größe, wodurch es zu einem nahrhafteren Hydrolysat wird. Kunden haben dieses Supplement erfolgreich für die Produktion von rekombinanten Proteinen auf Basis von Escherichia coli verwendet.Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. | |
Trockenkulturmedien | |
Bacto™ |
Pulver | |
Herstellung von rekombinanten Proteinen auf Escherichia-coli-Basis |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage