Learn More
Invitrogen™ BacMam ERK2 [pThr185 /pTyr187] Zell-Assay-Kits
BacMam ERK2 [pThr185 /pTyr187] Zell-Assay-Kits
Marke: Invitrogen™ A12888
Additional Details : Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
Das BacMam ERK2 [pThr185⁄pTyr187] Zell-Assay-Kit ist ein mit Hochdurchsatz-Screening (HTS) kompatibler zellulärer Immunassay zur Messung der Phosphorylierung von GFP-ERK2. Das BacMam ERK2 Zell-Assay-Kit kann mit zahlreichen transformierten Zelllinien, Primärzellen und Stammzellen verwendet werden und ermöglicht die Untersuchung von ERK2 mittels Kinase- oder GPCR-Messung.Verwenden Sie die für Ihre Erfordernisse relevanten Zelltypen
Das Verständnis der Signalgebung in physiologisch relevanten Zellhintergründen ist äußerst wichtig, wenn die tatsächlichen Auswirkungen von Verbindungen auf Menschen vor klinischen Studien vorhergesagt werden sollen. Mit dem BacMam ERK2 [pThr185⁄pTyr187] Zell-Assay-Kit können Sie den passenden Zelltyp für Ihre Forschungsansprüche auswählen, so dass Sie Ihre eigenen Experimente entwerfen und Ihre Forschungsziele schneller erreichen können.
BacMam ERK2 Reagenzien-kompatible Zellen
Das im Kit enthaltene BacMam Reagenz wurde erfolgreich zur Transduktion zahlreicher transformierter Zelllinien (z. B. U2 -OS, HEK 293 und HeLa), Primärzellen (z. B. Fibroblasten, Hepatozyten, kardiovaskuläre Zellen und Epithelzellen) und Stammzellen (z. B. neuronal und mesenchymal) mit hoher Transduktionseffizienz und niedriger Zytotoxizität verwendet. Zellen hämatopoetischen Ursprungs weisen jedoch eine durchweg schlechte Transduktion mit der BacMam Technologie auf und werden nicht für die Verwendung mit der aktuellen Technologie empfohlen.
Schnellere Assay-Entwicklung
Die BacMam Plattform ermöglicht eine transiente Target-Expression und verkürzt dadurch die Zeit bis zu einem HTS-fähigen Assay im Vergleich zur herkömmlichen Erzeugung stabiler Zelllinien. Die herkömmliche Entwicklung stabiler Zelllinien erfordert monatelange Kultivierung, Optimierung und Klonierung Ihrer Zelllinie. Dies benötigt erhebliche Zeit und Ressourcen. Mit BacMam ERK2 können Anwender Ergebnisse in Wochen statt Monaten erzielen.
Zellen sind jederzeit bereit
Das BacMam Erk2-Reagenz ist ideal für die Transduktion großer Zellmengen im Batch-Modus geeignet; transduzierte Zellen lassen sich für die spätere Verwendung in Aliquoten eingefroren lagern. Dies vermeidet die mit der Zellkultivierung verbundenen Verzögerungen. Die Zellen sind jederzeit einsatzbereit. Die Zellen können in der Regel innerhalb von Stunden nach dem Auftauen getestet werden und liefern Assay-fähige Zellen, wenn sie benötigt werden, ohne dass Aktivität verloren geht.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
BacMam ERK2 [pThr185/pTyr187] zelluläres Assay-Kit, 1 Kit, ERK2 Gen-Symbol, Fluoreszenznachweisverfahren, GPCRs, Kinase-Druggable Target, TR-FRET-Technik, LanthaScreen™ System | |
Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Kinase-Biologie, Kinasepfad-Analyse, g-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays | |
1 Kit |
Fluoreszent | |
Terbium-markierter Anti-ERK2-[pThr185/pTyr187]-Antikörper, BacMam ERK2-Virus, 6x Lysepuffer und BacMam Verstärkerlösung | |
BacMam ERK2 [pThr185 /pTyr187] Zell-Assay-Kits |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.