Learn More
Applied Biosystems™ Hintergrundplatte, 384-Well
Dient zur Wartung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit 384-Well-Block
Marke:  Applied Biosystems™ 4481310
Artikelnummer. 17146138
  • 181.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die 384-Well Hintergrundplatte dient zur Wartung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit 384-Well-Block.
  • Die Hintergrundkalibrierung sollte mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden.
  • Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -20 °C ±5 °C lagern
Hintergrundplatte
384
1 x 384-Platte
ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
1 384-Well-Platte(n)