Learn More
Brady™ B30 Series Pre-Printed GHS CLP Chemical Labels
Pre-printed GHS/CLP chemical labels for BBP3x/S3xxx/i3300 printers.
Marke: Brady™ 149209
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
For BBP3x/S3xxx/i3300 printers.
Spezifikation
Non-adhesive | |
White, Red | |
Roll | |
Front | |
Labels | |
1 x 3 in. | |
3 in. |
None | |
Matte | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
1 in. | |
3 in. |