Learn More
Motic™ B1-211E-SP Monokulares Mikroskop
Für die grundlegende Arbeiten in Biologie und Medizin.
Marke: Motic™ 1100100501142
377.48 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21706" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Monokulares Mikroskop für grundlegende Arbeiten in Biologie und Medizin.
- Schnitte, Abstriche und andere transparente Proben können mit einem Semi-Plan-achromatischen Ziel in einem 4-fachen Nasenstück untersucht werden.
- Ärzte und Studenten können von dem vorinstallierten Paket mit LED-Beleuchtung profitieren.
- Gebrauchsfertig.
Spezifikation
Fokussierbarer Abbe-Kondensor N.A. 1,25 | |
WF10x/18 mm, verriegelbar | |
LED mit Helligkeitsregulierung 3 W | |
B1-211E-SP. | |
Staubschutz, Immersionsöl (5 ml) | |
Finites optisches System, 160 mm | |
6,8 kg | |
110/240 V (CE) |
Iris | |
Monokular | |
4x, 10x, 40XS, 100XS (Öl) | |
Semi-planachromatisch DIN | |
Vierfach | |
245 x 190 x 380 mm | |
110/240 V (CE) |