Learn More
Masterflex™ B/T™ Analogantrieb
Masterflex™ B/T™ Analogantrieb für den Einsatz mit Transfer und Abgabe von hohem Volumen
Marke: Masterflex™ 77111-37
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Masterflex™ B/T-Antriebe™ sind die beste Wahl für Massentransferanwendungen mit hohem Durchfluss
- Ihre haltbare Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer mit minimaler Wartung
- Die robusten Materialien der Konstruktion – Edelstahl/Kohlenstoffstahl, Aluminiumgussgehäuse mit Epoxidpulverbeschichtung und Nylatron™ Rollen – sorgen für hohe Zuverlässigkeit
- Alle B/T™ Antriebe enthalten einen neuen und verbesserten Rapid-Load™ Pumpenkopf für schnelle und einfache Schlauchwechsel
- Der neu gestaltete Verschlussmechanismus beinhaltet eine verbesserte Schlauchhalterung, die die Schläuche fest in ihrer Position hält, um den Ladevorgang weiter zu vereinfachen
- Die in verschiedenen Größen erhältlichen PerfectPosition™ Schläuche sorgen für verbesserte Leistung in Anwendungen mit höherem Druck sowie eine lange Schlauchlebensdauer
Spezifikation
6,3 Ampere | |
(38,4 x 68,6 x 40 cm) | |
16 bis 35 LPM | |
1 h/p | |
B/T™ | |
Waschpumpe |
Feste Geschwindigkeit | |
220 VAC | |
Schutzart IP55 | |
3 | |
B/T 87 oder B/T 91 | |
≤271 U/min |