Learn More
Lonza™ b-G-Blocker
Glucan-Blocker zur Vermeidung von falsch positiven Ergebnissen in LAL-Assays.
Marke:  Lonza™ N190
Artikelnummer. 11660301
  • 544.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glucan-Blocker zur Vermeidung von falsch positiven Ergebnissen bei LAL-Assays.
  • Einige Beispiele für Glucan-Quellen sind Hefe und Zellulosematerialien, einschließlich Hämodialysefilter.
  • Das Produkt kann mit jedem unserer LAL-Assays verwendet werden.Hinweis:PYROGENT™ Gel Clot LAL-Produkte erfordern in der Regel keinen ß-G-Blocker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LAL-Assays
Fläschchen
Block-Glucan für LAL-Assays
5 x 5 ml