Learn More
Brady™ B-7569 Vorbedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten, L4B Rauten
Die Vinylfolie ist beständig gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und Handhabung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 |
---|---|
Beschreibung | Vorgedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten für BBP3x-Drucker |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Weiß mit vorgedruckten roten Rauten |
Ausführung | Glanz |
Produktcode | Marke | Menge | Anzeigetext | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Anzeigetext | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15396641
|
Brady™
121644 |
270/Rolle | Legende: L4B Raute |
N/A
|
N/A | ||||
15356651
|
Brady™
121650 |
200/Rolle | Legende: L4B Raute |
N/A
|
N/A | ||||
15346641
|
Brady™
121638 |
340/Rolle | Legende: L4B Raute |
N/A
|
N/A | ||||
Beschreibung
- BBP™31 und BBP™33 Allgemeine Kennzeichnungsmaterialien
- Blankoetiketten mit vorgedruckten roten Diamanten ermöglichen es dem Drucker, 2-farbige GHS/CLP-Etiketten in einem Druckdurchgang zu produzieren
- In drei Größen erhältlich, jede mit 6 Diamant-Layouts, die zu Vorlagen der MarkWare™Software passen
- Betriebstemperatur: -4 bis +180 °F; Anwendungstemperatur: -50 bis 180 °F
- Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 3 – 5 Jahre
Spezifikation
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Legende: L4B Raute | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
Brady Arbeitsstation, MarkWare | |
0,102 mm |
Vorgedruckte GHS/CLP-Chemikalienetiketten für BBP3x-Drucker | |
Weiß mit vorgedruckten roten Rauten | |
Vinyl | |
Chemische Markierung | |
1 | |
-20 °C bis 75 °C |