Learn More
Brady™ B-422 Polyester-Etiketten für Drucker BBP33 und i3300
Polyester-Etiketten mit Permanentklebstoff auf Gummibasis zur Verwendung mit der Serie B33.
Marke: Brady™ 133826
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dauerhafter Gummiklebstoff
- Abriebfest
- Für glatte, raue oder stark texturierte Oberflächen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Polyester (B-422) | |
Unsteril | |
BradyPrinter i3300 und i5300 Industrieetikettendrucker, BBP™33 Schilder- und Etikettendrucker | |
500 Etiketten | |
-40 °C bis 100 °C | |
54 mm | |
50,8 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Kennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung | |
1 | |
Rechteck | |
0,102 mm | |
76,2 mm |