Learn More
Azur I, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335099
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Azure B is used for staining semi-thin sections of plant tissue. This dye is also useful in the NCCLS method for blood smears and Lillie's modified Nocht's method for paraffin sections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azure B wird zum Färben von halbdünnen Schnitten aus pflanzlichem Gewebe verwendet. Dieser Farbstoff ist auch bei der NCCLS-Methode für Blutausstriche und bei Lilli′es modifizierter Noch-Ts′-Methode für Paraffinschnitte nützlich.
Löslichkeit
Löslich in 1 mg/ml Wasser. Kaum löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 531-55-5
Summenformel C15H16ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 305.824
MDL-Nummer MFCD00011935
InChI-Schlüssel DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym azure b, azure i, methylene azure b, 3-dimethylamino-7-methylamino phenothiazin-5-ium chloride, trimethylthionine chloride, azur i, methyleneazure, methylene azure van, unii-7c8bel8wqv, modr kresylova bb czech
PubChem CID 68275
IUPAC-Name Dimethyl-[7-(Methylamino)Phenothiazin-3-ylidene]Azanium;Chlorid
SMILES CNC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azure I
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 3922630
Merck Index 14,6058
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1mg/ml water. Sparingly soluble in alcohol.
Formelmasse 305.83