Learn More
Azulen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Azulene |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 99.0°C to 101.0°C |
Farbe | Blau |
Siedepunkt | 242.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 mg |
Beilstein | 05, II, 432 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Azulene