Learn More
Azulen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10447860
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 275-51-4
Summenformel C10H8
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00003810
InChI-Schlüssel CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep
PubChem CID 9231
ChEBI CHEBI:31249
IUPAC-Name Azulen
SMILES C1=CC=C2C=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azulene
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 99.0°C to 101.0°C
Farbe Blau
Siedepunkt 242.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 05, II, 432
Merck Index 15, 919
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Azulene