Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Oberflächendesinfektionsmittel-Spray
Tötet Bakterien effektiv in weniger als einer Minute. Das Synergy Healthcare™ Azo™ Oberflächendesinfektions-Spray ist wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen und Pathogenen.
Marke:  Synergy Healthcare™ 81120
Artikelnummer. 15659795
  • 18.20 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für die Mikrobiologie, Intensivmedizin, Krankenhausstationen, Zahnärzte und Reinräume sowie auf vielen Oberflächen
  • Schnelle Kontaktzeit von 15 Sekunden
  • Bietet 24-Stunden-Aktivschutz gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen
  • Mit Folie versiegelte Flasche
  • Schnelltrockenformel
  • Enthält Isopropylalkohol
  • Wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen einschließlich MRSA und nachweislich zu 99,9999 % wirksam gegen Pathogene, die von EN 13727 validiert wurden
Spezifikation
Spezifikation
Desinfektionsspray
Enthält Isopropylalkohol
Zur allgemeinen Anwendung
EN1276 und EN13727, EN1650/EN13624, EN14348
Mit Folie versiegelte Flasche
500 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol