Learn More
Azlon™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus Polypropylen mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Erlenmeyer-Kolben aus Polypropylen mit hoher chemischer Beständigkeit
Marke:  Azlon FDE550
38.71 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11962078
  • 41.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erlenmeyer-Kolben aus Polypropylen mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Mit guter chemischer Beständigkeit
  • Weiter Hals mit Schraubverschluss aus PP
  • Kolben und Kappe können bei 121 °C autoklaviert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
1000 ml
200 ml
1
45/40
Schraubverschluss
Durchscheinend
Polypropylen
225 mm
Konisch
Autoklavierbar
52 mm