Learn More
Azlon™ Topf aus Polypropylen
Konstruktion aus Polypropylen mit medizinischer Qualität. Der Azlon™ Gallipot aus Polypropylen eignet sich für die Probenahme, die kurzfristige Lagerung, Mikro-Analysen und viele andere Anwendungen.
Marke: Azlon GWY526
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flache Schalen aus Polypropylen in medizinischer Qualität
- Geeignet für die Probenahme, die kurzfristige Aufbewahrung, für Mikro-Analysen oder jede andere Anwendung
- Geformte Graduierungen bis zur Kapazität
- 60 ml-Töpfe sind steril und in einzeln verpackten Vakuumverpackungen erhältlich
- Unsterile Versionen sind autoklavierbar bis 121 °C
Spezifikation
120 ml | |
Boot | |
Probenentnahme, kurzfristige Lagerung, Mikroanalyse |
Polypropylen | |
Gallipot |