Learn More
Azlon™ Topf aus Polypropylen
Konstruktion aus Polypropylen mit medizinischer Qualität. Der Azlon™ Gallipot aus Polypropylen eignet sich für die Probenahme, die kurzfristige Lagerung, Mikro-Analysen und viele andere Anwendungen.
Marke: Azlon GWY520
164.38 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Flache Schalen aus Polypropylen in medizinischer Qualität
- Geeignet für die Probenahme, die kurzfristige Aufbewahrung, für Mikro-Analysen oder jede andere Anwendung
- Geformte Graduierungen bis zur Kapazität
- 60 ml-Töpfe sind steril und in einzeln verpackten Vakuumverpackungen erhältlich
- Unsterile Versionen sind autoklavierbar bis 121 °C
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Flach | |
Polypropylen | |
Gallipot |
60 mL | |
Rund | |
Probenentnahme, kurzfristige Lagerung, Mikroanalyse |