Learn More
Azlon™ Instrumententablett aus Polypropylen
Rechteckige Polypropylen-Tabletts
Marke: Azlon TWR022
205.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Starr und robust
- Alle Größen haben 22 mm tiefe vertikale Seiten
- Autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
610 mm | |
Gerätetablett | |
24 in. | |
Rechteckig | |
Autoklavierbar |
Polypropylen | |
350 mm | |
1 | |
13,7 in. |