Learn More
Azlon™ graduierte Formkannen aus Polypropylen mit Griffen
Artikelnummer. 11353694
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Graduierungen:
2 ml
5 ml
10 ml
100 ml
50 ml
Aus besonders klarem Polypropylen. Azlon ™ Formkannen aus Polypropylen mit Graduierung sind konisch zulaufend und gewährleisten dank ihres ergonomisch geformten Griffs höheren Komfort und bessere Kontrolle. Geeignet für Lebensmittelanwendungen gemäß den EU- und US-Vorschriften. Die dauerhaft eingeprägten Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbewertung. Autoklavierbar bis 121 °C.
Aus besonders klarem Polypropylen.Azlon ™ Formkannen aus Polypropylen mit Graduierung sind konisch zulaufend und gewährleisten dank ihres ergonomisch geformten Griffs höheren Komfort und bessere Kontrolle.Geeignet für Lebensmittelanwendungen gemäß den EU- und US-Vorschriften.Die dauerhaft eingeprägten Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbewertung.Autoklavierbar bis 121 °C.
  • Konische Kannen aus hochdurchsichtigem Polypropylen
  • Permanente eingegossene Graduierungen
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Ergonomisch geformter Griff mit Daumenloch für einfaches Tragen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 67,63 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung Einzeln
Menge Einzeln
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 135 °C
Graduierungen 50 ml
Zertifizierung/Konformität EU; USA
Closure Included Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Spitz zulaufend
Höhe (metrisch) 214 mm
Produkttyp Geformter Becher
Höhe (angloamerikanisch) 8,43 in.
Durchmesser (metrisch) 150 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein