Learn More
Azlon™ graduierte Formkannen aus Polypropylen mit Griffen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Graduierungen:
2 ml
5 ml
10 ml
100 ml
50 ml
Höhe (metrisch):
68 mm
72 mm
120 mm
140 mm
180 mm
214 mm
240 mm
270 mm
Durchmesser (metrisch):
45 mm
61 mm
70 mm
90 mm
104 mm
150 mm
152 mm
200 mm
Beschreibung
Aus besonders klarem Polypropylen.Azlon ™ Formkannen aus Polypropylen mit Graduierung sind konisch zulaufend und gewährleisten dank ihres ergonomisch geformten Griffs höheren Komfort und bessere Kontrolle.Geeignet für Lebensmittelanwendungen gemäß den EU- und US-Vorschriften.Die dauerhaft eingeprägten Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbewertung.Autoklavierbar bis 121 °C.
- Konische Kannen aus hochdurchsichtigem Polypropylen
- Permanente eingegossene Graduierungen
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Ergonomisch geformter Griff mit Daumenloch für einfaches Tragen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33,81 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | Einzeln |
Menge | Einzeln |
Temperaturbereich (metrisch) | –20 bis 135 °C |
Graduierungen | 100 ml |
Zertifizierung/Konformität | EU; USA |
Closure Included | Nein |